Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkering forudgående markeringer
Artikelnummer. 11767074 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Form:
Rektangel
Rund
Pakningsstørrelse:
1 rulning
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Form Pakningsstørrelse
11767074 Sort Rund 1 rulning
11701266 Gul Rektangel 1 rulning
11711286 Grøn Rund 1 rulning
11721286 Rød Rund 1 rulning
11741286 Gul Rund 1 rulning
11731286 Hvid Rund 1 rulning
11757074 Blå Rund 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11767074 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    1081.70 DKK / 1 ruller
    Spare 83.30 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
ToughStripe™ Gulvmarkering Prespaced Marks er lavet af B-514 polyestermateriale, der er ideelt til brug ved markering af gange, gange, opbevaringssteder og til at pege på sikkerhedsudstyr og udgange.
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler trucktrafik uden at rive eller løfte
  • Tape fjernes rent uden nogen grim limrester eller skader på gulvet
  • Ideelt til at markere gange, passager og opbevaringssteder samt til at identificere udstyr og udgangsveje
  • Overgår sikkerhedsstandarder for rene, tørre skridsikre overflader i henhold til ANSI A 1264.2-2006 og OSHA 1910.36
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe Prespaced former
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning Ingen
Farve Sort
Slutte Gloss
Format Tape
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Label Tape
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) For gulvprikker skal du markere gange, gange, opbevaringssteder, påpege sikkerhedsudstyr, udgange
Glans 115 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18 °C
nr. pr. pakke 80 brikker/rulle
Mængde 1 rulle
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (L x B) 88.9 x 88.9 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 88.9 mm
Diameter (engelsk) 3,5 tommer
Diameter (metrisk) 8.89 cm
Alternativt varenummer TS-88.90-514-PREDIA-BK-RL