Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkering forudgående markeringer
Artikelnummer. 11757074
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Form:
Rektangel
Rund
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11757074
Brand: Brady™ 104524
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ToughStripe™ Gulvmarkering Prespaced Marks er lavet af B-514 polyestermateriale, der er ideelt til brug ved markering af gange, gange, opbevaringssteder og til at pege på sikkerhedsudstyr og udgange.
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Tape fjernes rent uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
  • Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
  • Overstiger sikkerhedsstandarder for rene, tørre skridsikre overflader pr ANSI A 1264.2-2006 og OSHA 1910.35
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe Prespaced former
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning None
Farve Blå
Slutte Gloss
Format Tape
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi None
Produkttype Label Tape
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) For gulvprikker skal du markere gange, gange, opbevaringssteder, påpege sikkerhedsudstyr, udgange
Glans 115 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
nr. pr. pakke 80 Pieces/Roll
Mængde 1 rulle
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (LxB) 88.9 x 88.9 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 88.9 mm
Diameter (engelsk) 3,5 tommer
Diameter (metrisk) 8.89 cm
Alternativt varenummer TS-88.90-514-PREDIA-BL-RL