Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkering forudgående markeringer
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Form:
Rektangel
Rund
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
- Tape fjernes rent uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
- Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
- Overstiger sikkerhedsstandarder for rene, tørre skridsikre overflader pr ANSI A 1264.2-2006 og OSHA 1910.39
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Oversigt | ToughStripe Prespaced Shapes |
| Klæbende type | Gummi, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Gul |
| Slutte | Gloss |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | None |
| Vis mere |