Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkering forudgående markeringer
Beskrivelse
- Højglans overflade skinner som ny maling og tåler trucktrafik uden at rive eller løfte
- Tape fjernes rent uden nogen grim limrester eller skader på gulvet
- Ideelt til at markere gange, passager og opbevaringssteder samt til at identificere udstyr og udgangsveje
- Overgår sikkerhedsstandarder for rene, tørre skridsikre overflader i henhold til ANSI A 1264.2-2006 og OSHA 1910.36
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Oversigt | ToughStripe Prespaced former |
| Klæbende type | Gummi, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Gul |
| Slutte | Gloss |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Ingen |
| Vis mere |