Få mere at vide
Beschreibung
Holdbarhed
- Tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
- Lavprofildesign minimerer rifter og ridser fra glidere, palledonkrafte osv.
- Fremstillet med robust polyester og aggressivt klæbemiddel
- Spåner og flager ikke, når den fjernes - kommer af i ét stykke
- Ren fjernelse uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
- Højglans overflade skinner som ny maling
- Lav profil minimerer opbygning af affald langs kanterne, der opstår med tykkere (ekstruderede) gulvmærker
- Overfladen modstår mærker og pletter og renser op som ny
- Fås i en række forskellige farver med høj effekt
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Oversigt | ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere) |
| Klæbende type | Gummi, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Grøn |
| Slutte | Gloss |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Ingen |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?