Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkering Skillemærker
Artikelnummer. 11781206
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Længde (engelsk):
5 tommer
8 tommer
10 tommer
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
4 tommer
Pakningsstørrelse:
1 pakke
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (engelsk) Bredde (engelsk) unitSize
11781206 Rød 5 tommer 2'' 1 pakke
11791206 Grøn 5 tommer 2'' 1 pakke
11711216 Gul 5 tommer 2'' 1 pakke
11721216 Sort 5 tommer 2'' 1 pakke
11701216 Blå 5 tommer 2'' 1 pakke
11731216 Hvid 5 tommer 2'' 1 pakke
11701226 Rød 8 tommer 3 tommer 1 pakke
11721226 Blå 8 tommer 3 tommer 1 pakke
11711226 Grøn 8 tommer 3 tommer 1 pakke
11731226 Gul 8 tommer 3 tommer 1 pakke
11741226 Sort 8 tommer 3 tommer 1 pakke
11751226 Hvid 8 tommer 3 tommer 1 pakke
11721236 Rød 10 tommer 4 tommer 1 pakke
11731236 Grøn 10 tommer 4 tommer 1 pakke
11751236 Gul 10 tommer 4 tommer 1 pakke
11741236 Blå 10 tommer 4 tommer 1 pakke
11771236 Hvid 10 tommer 4 tommer 1 pakke
11761236 Sort 10 tommer 4 tommer 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11781206 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00 DKK
    218.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.05 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar T-formet tape perfekt til markering af udskridnings- og palleopbevaringsområder samt andre udpegede områder
Holdbarhed
  • Tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Lavprofildesign minimerer rifter og ridser fra glidere, palledonkrafte osv.
  • Fremstillet med robust polyester og aggressivt klæbemiddel
Smertefri fjernelse
  • Spåner og flager ikke, når den fjernes - kommer af i ét stykke
  • Ren fjernelse uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
Høj synlighed
  • Højglans overflade skinner som ny maling
  • Lav profil minimerer opbygning af affald langs kanterne, der opstår med tykkere (ekstruderede) gulvmærker
  • Overfladen modstår mærker og pletter og renser op som ny
  • Fås i en række forskellige farver med høj effekt
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere)
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning Ingen
Farve Rød
Slutte Gloss
Format Tape
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Label Tape
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Til gulvhjørnemærke, Bruges til at markere gange, gange, opbevaringssteder og pege på sikkerhedsudstyr og udgange
Glans 115 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18 °C
nr. pr. pakke 20 stykker/pakke
Mængde 20/Pk.
Form T-formet
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (L x B) 127 x 127 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 127.00 mm
Alternativt varenummer TS-50.80-514-DIV-RD-20