Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkering Hjørnemærker Artikelnummer.: 11731206
På lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00 DKK
    227.98 DKK / 1 pakke
    Spare 17.02 DKK
    6% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkering Hjørnemærker
Artikelnummer. p-4247090
Grøn, 5 tommer, 2'', 1 pakke
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Længde (engelsk):
5 tommer
8 tommer
10 tommer
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
4 tommer
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11731206
Brand: Brady™ 104431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00 DKK
    227.98 DKK / 1 pakke
    Spare 17.02 DKK
    6% Slukket
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Holdbar tape perfekt til markering af udskridnings- og palleopbevaringsområder samt andre udpegede områder
Holdbarhed
  • Tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Lavprofildesign minimerer rifter og ridser fra glidere, palledonkrafte osv.
  • Fremstillet med robust polyester og aggressivt klæbemiddel
Smertefri fjernelse
  • Spåner og flager ikke, når den fjernes - kommer af i ét stykke
  • Ren fjernelse uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
Høj synlighed
  • Højglans overflade skinner som ny maling
  • Lav profil minimerer opbygning af affald langs kanterne, der opstår med tykkere (ekstruderede) gulvmærker
  • Overfladen modstår mærker og pletter og renser op som ny
  • Fås i en række forskellige farver med høj effekt
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere)
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning None
Farve Grøn
Slutte Gloss
Format Tape
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi None
Produkttype Label Tape
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Til gulvhjørnemærke, Bruges til at markere gange, gange, opbevaringssteder og pege på sikkerhedsudstyr og udgange
Glans 115 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
nr. pr. pakke 20 Pieces/Pack
Mængde 20/Pk.
Form L-formet
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (LxB) 127 x 127 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Højde (engelsk) 5 in.
Højde (metrisk) 127.00 mm
Alternativt varenummer TS-50.80-514-COR-GR-20
Produkttitel
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkering Hjørnemærker >