Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkering Hjørnemærker
Artikelnummer. 11791226 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Længde (engelsk):
5 tommer
8 tommer
10 tommer
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
4 tommer
Pakningsstørrelse:
1 pakke
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (engelsk) Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
11791226 Gul 10 tommer 4 tommer 1 pakke
11731206 Grøn 5 tommer 2'' 1 pakke
11721206 Rød 5 tommer 2'' 1 pakke
11771206 Hvid 5 tommer 2'' 1 pakke
11741206 Blå 5 tommer 2'' 1 pakke
11751206 Gul 5 tommer 2'' 1 pakke
11761206 Sort 5 tommer 2'' 1 pakke
11741216 Rød 8 tommer 3 tommer 1 pakke
11751216 Grøn 8 tommer 3 tommer 1 pakke
11761216 Blå 8 tommer 3 tommer 1 pakke
11771216 Gul 8 tommer 3 tommer 1 pakke
11781216 Sort 8 tommer 3 tommer -
11791216 Hvid 8 tommer 3 tommer -
11761226 Rød 10 tommer 4 tommer 1 pakke
11771226 Grøn 10 tommer 4 tommer 1 pakke
11781226 Blå 10 tommer 4 tommer 1 pakke
11701236 Sort 10 tommer 4 tommer 1 pakke
11711236 Hvid 10 tommer 4 tommer 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11791226 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00 DKK
    502.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.43 DKK
    7% Slukket
På lager
Holdbar tape perfekt til markering af udskridnings- og palleopbevaringsområder samt andre udpegede områder
Holdbarhed
  • Tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Lavprofildesign minimerer rifter og ridser fra glidere, palledonkrafte osv.
  • Fremstillet med robust polyester og aggressivt klæbemiddel
Smertefri fjernelse
  • Spåner og flager ikke, når den fjernes - kommer af i ét stykke
  • Ren fjernelse uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
Høj synlighed
  • Højglans overflade skinner som ny maling
  • Lav profil minimerer opbygning af affald langs kanterne, der opstår med tykkere (ekstruderede) gulvmærker
  • Overfladen modstår mærker og pletter og renser op som ny
  • Fås i en række forskellige farver med høj effekt
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere)
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning Ingen
Farve Gul
Slutte Gloss
Format Tape
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Label Tape
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Til gulvhjørnemærke, Bruges til at markere gange, gange, opbevaringssteder og pege på sikkerhedsudstyr og udgange
Glans 115 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18 °C
nr. pr. pakke 20 stykker/pakke
Mængde 20/Pk.
Form L-formet
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (L x B) 254 x 101.60 mm
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 25.4 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 101.60 mm
Højde (engelsk) 10 tommer
Højde (metrisk) 254.00 mm
Alternativt varenummer TS-101.60-514-COR-YL-20