Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkering Hjørnemærker
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Længde (engelsk):
5 tommer
8 tommer
10 tommer
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
4 tommer
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Beskrivelse
Holdbarhed
- Tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
- Lavprofildesign minimerer rifter og ridser fra glidere, palledonkrafte osv.
- Fremstillet med robust polyester og aggressivt klæbemiddel
- Spåner og flager ikke, når den fjernes - kommer af i ét stykke
- Ren fjernelse uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
- Højglans overflade skinner som ny maling
- Lav profil minimerer opbygning af affald langs kanterne, der opstår med tykkere (ekstruderede) gulvmærker
- Overfladen modstår mærker og pletter og renser op som ny
- Fås i en række forskellige farver med høj effekt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Oversigt | ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere) |
| Klæbende type | Gummi, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Sort |
| Slutte | Gloss |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | None |
| Vis mere |