Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmærkecentermærker
Artikelnummer. 11791246 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Længde (engelsk):
5 tommer
8 tommer
10 tommer
Længde (metrisk):
12,7 cm
20,32 cm
25,4 cm
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
4 tommer
Pakningsstørrelse:
1 pakke
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (engelsk) Længde (metrisk) Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
11791246 Hvid 8 tommer 20,32 cm 3 tommer 1 pakke
11701246 Blå 5 tommer 12,7 cm 2'' 1 pakke
11711246 Gul 5 tommer 12,7 cm 2'' 1 pakke
11721246 Sort 5 tommer 12,7 cm 2'' 1 pakke
11781236 Rød 5 tommer 12,7 cm 2'' 1 pakke
11791236 Grøn 5 tommer 12,7 cm 2'' 1 pakke
11751246 Grøn 8 tommer 20,32 cm 3 tommer 1 pakke
11741246 Rød 8 tommer 20,32 cm 3 tommer 1 pakke
11731246 Hvid 5 tommer 12,7 cm 2'' 1 pakke
11771246 Gul 8 tommer 20,32 cm 3 tommer 1 pakke
11781246 Sort 8 tommer 20,32 cm 3 tommer 1 pakke
11701256 Rød 10 tommer 25,4 cm 4 tommer 1 pakke
11761246 Blå 8 tommer 20,32 cm 3 tommer 1 pakke
11711256 Grøn 10 tommer 25,4 cm 4 tommer 1 pakke
11721256 Blå 10 tommer 25,4 cm 4 tommer 1 pakke
11751256 Hvid 10 tommer 25,4 cm 4 tommer 1 pakke
11731256 Gul 10 tommer 25,4 cm 4 tommer 1 pakke
11741256 Sort 10 tommer 25,4 cm 4 tommer 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11791246 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 DKK
    331.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.12 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
ToughStripe™ Floor Marking Center Marks er ekstremt holdbare udstansede gulvmarkeringsformer lavet af robust polyester med ultra-aggressiv klæbemiddel og holder op mod gaffeltrucktrafik.
  • Synlig gulvmarkering forbedrer sikkerhed og organisation i næsten ethvert industrielt miljø
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Ideel til markering af hjørner af arbejdsceller og opbevaringssteder
  • Kan nemt påføres af én person, der arbejder alene
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere)
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Gloss
Format Tape
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Label Tape
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til gulvhjørnemærke, Bruges til at markere gange, gange, opbevaringssteder og pege på sikkerhedsudstyr og udgange
Glans 115 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18 °C
nr. pr. pakke 20 stykker/pakke
Mængde 20/Pk.
Form Kryds
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (L x B) 203.20 x 76.2 mm
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20,32 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 203.20 mm
Alternativt varenummer TS-76.20-514-CEN-WT-20