Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmærkecentermærker
Artikelnummer. 11771246
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Længde (engelsk):
5 tommer
8 tommer
10 tommer
Længde (metrisk):
12,7 cm
20,32 cm
25,4 cm
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
4 tommer
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11771246
Brand: Brady™ 104475
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ToughStripe™ Floor Marking Center Marks er ekstremt holdbare udstansede gulvmarkeringsformer lavet af robust polyester med ultra-aggressiv klæbemiddel og holder op mod gaffeltrucktrafik.
  • Synlig gulvmarkering forbedrer sikkerhed og organisation i næsten ethvert industrielt miljø
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Ideel til markering af hjørner af arbejdsceller og opbevaringssteder
  • Kan nemt påføres af én person, der arbejder alene
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere)
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning None
Farve Gul
Slutte Gloss
Format Tape
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi None
Produkttype Label Tape
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til gulvhjørnemærke, Bruges til at markere gange, gange, opbevaringssteder og pege på sikkerhedsudstyr og udgange
Glans 115 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
nr. pr. pakke 20 Pieces/Pack
Mængde 20/Pk.
Form Kryds
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (LxB) 203.20 x 76.2 mm
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20,32 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Højde (engelsk) 8 in.
Højde (metrisk) 203.20 mm
Alternativt varenummer TS-76.20-514-CEN-YL-20