Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmærkecentermærker
Beskrivelse
- Synlig gulvmarkering forbedrer sikkerhed og organisation i næsten ethvert industrielt miljø
- Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
- Ideel til markering af hjørner af arbejdsceller og opbevaringssteder
- Kan nemt påføres af én person, der arbejder alene
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Oversigt | ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere) |
| Klæbende type | Gummi, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Blå |
| Slutte | Gloss |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Ingen |
| Vis mere |