Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvpile
Artikelnummer. p-4518144
Dimensioner (L x B):
10 x 4 tommer
101,6 B x 254,0 mm H
101,60 x 254 mm
50,8 B x 127,0 mm H
50,80 x 127 mm
76,20 x 203,20 mm
8 x 3 tommer
Farve:
Blå
Blå
Grøn
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11797074
Brand: Brady™ 104412
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ToughStripe™ Gulvpile er ekstremt holdbare udstansede gulvmarkeringsformer lavet af robust polyester med ultra-aggressiv klæbemiddel, der holder op mod gaffeltrucktrafik.
  • Synlig gulvmarkering forbedrer sikkerhed og organisation i næsten ethvert industrielt miljø
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
  • Kan nemt påføres af én person, der arbejder alene
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternativt varenummer TS-50.80X127.00-514-ARO-RD-100
Slutte Højglans
Materiale Polyester
Mængde 100/Pk.
Klæbende type Permanent gummi
Oversigt ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere)
Til brug med (applikation) Ideel til at markere gange, gange og opbevaringssteder og udpege vigtigt sikkerhedsudstyr og udgangsveje
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 127 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 129 °F
Min. Temperatur (engelsk) 0 °F
Tykkelse 2 mil
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 54 °C
Form Pil
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 129° F
Dimensioner (L x B) 50,80 x 127 mm
Vist tekst Pil
Produkttype Gulvpile
Farve Rød