Beskrivelse
- Synlig gulvmarkering forbedrer sikkerhed og organisation i næsten ethvert industrielt miljø
- Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
- Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
- Kan nemt påføres af én person, der arbejder alene
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Alternativt varenummer | TS-50.80X127.00-514-ARO-RD-100 |
| Slutte | Højglans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 100/Pk. |
| Klæbende type | Permanent gummi |
| Oversigt | ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere) |
| Monteringstype | Selvklæbende |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at markere gange, gange og opbevaringssteder og udpege vigtigt sikkerhedsudstyr og udgangsveje |
| Højde (engelsk) | 5 tommer |
| Vis mere |