Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvpile
Artikelnummer. 11767084
Dimensioner (L x B):
10 x 4 tommer
101,6 B x 254,0 mm H
101,60 x 254 mm
50,8 B x 127,0 mm H
50,80 x 127 mm
76,20 x 203,20 mm
8 x 3 tommer
Farve:
Blå
Blå
Grøn
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11767084
Brand: Brady™ 104419
ToughStripe™ Gulvpile er ekstremt holdbare udstansede gulvmarkeringsformer lavet af robust polyester med ultra-aggressiv klæbemiddel, der holder op mod gaffeltrucktrafik.
  • Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Can be easily applied by one person working alone
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Slutte High Gloss
Materiale Polyester
Mængde 100/Pk.
Klæbende type Permanent Rubber
Oversigt ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
Til brug med (applikation) Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and pointing out important safety equipment and egress paths
Højde (engelsk) 8 in.
Højde (metrisk) 203.20 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 129°F
Min. Temperatur (engelsk) 0°F
Tykkelse 2 mil
Bredde (engelsk) 3 in.
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Temperaturområde (metrisk) -18°C to 54°C
Form Arrow
Temperaturområde (engelsk) 0°F to 129 °F
Dimensioner (L x B) 76,20 x 203,20 mm
Vist tekst Arrow
Produkttype Floor Arrows
Farve Grøn