Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvpile
Artikelnummer. 11757094
Dimensioner (L x B):
10 x 4 tommer
101,6 B x 254,0 mm H
101,60 x 254 mm
50,8 B x 127,0 mm H
50,80 x 127 mm
76,20 x 203,20 mm
8 x 3 tommer
Farve:
Blå
Blå
Grøn
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11757094
Brand: Brady™ 104428
ToughStripe™ Gulvpile er ekstremt holdbare udstansede gulvmarkeringsformer lavet af robust polyester med ultra-aggressiv klæbemiddel, der holder op mod gaffeltrucktrafik.
  • Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Can be easily applied by one person working alone
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Slutte High Gloss
Materiale Polyester
Mængde 100/Pk.
Klæbende type Permanent Rubber
Oversigt ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
Til brug med (applikation) Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and pointing out important safety equipment and egress paths
Højde (engelsk) 10 in.
Højde (metrisk) 254 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 129°F
Min. Temperatur (engelsk) 0°F
Tykkelse 2 mil
Bredde (engelsk) 4 in.
Bredde (metrisk) 101.6 mm
Temperaturområde (metrisk) -18°C to 54°C
Form Arrow
Temperaturområde (engelsk) 0°F to 129 °F
Dimensioner (L x B) 101,6 B x 254,0 mm H
Vist tekst Arrow
Produkttype Floor Arrows
Farve Sort