Få mere at vide
Brady™ TLS2200™ and TLS-PC™ Vial, Centrifuge or Eppendorf Tubes™ Labels
Artikelnummer. 10512212
Mængde:
100/Roll
500/Pk.
Højde (metrisk):
12.7 mm
25 mm
55.88 mm
66.675 mm
Materiale:
Nylon Cloth
Polyester
Vinyl
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10512212
Brand: Brady™ 018506
TLS2200™ and TLS-PC™ Vial, Centrifuge or Eppendorf Tubes™ Labels are ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive , good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS
Oversigt TLS 2200/TLS PC Link Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White
Slutte Matte
Format Label
Materiale Nylon Cloth
Produkttype TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube
Til brug med (udstyr) BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer; TLS 2200™ Thermal Labeling System;TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Mængde 500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) 193 to 293°F
Temperaturområde (metrisk) 90 to 145°C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.57 mm
Trådmåler 3 AWG
Dimensioner (LxB) 1 in. H x 0.375 in. W
Bredde (engelsk) 0.3 in.
Bredde (metrisk) 9.53 mm
Højde (engelsk) 1 in.
Højde (metrisk) 25 mm