Få mere at vide
Brady™ and TLS-PC Link™ Well Plate Labels
Artikelnummer. 10223492
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve unitSize
10223492 Hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 10223492
Brand: Brady™ 062253
and TLS-PC Link™ Well Plate Labels are Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Service temperature of −40 to 193°F (−40 to 90°C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL
Oversigt TLS 2200/TLS PC Link Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Label
Materiale Nylon Cloth
Produkttype TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) For wiremarking and general labeling applications
Til brug med (udstyr) TLS 2200™ and TLS-PC Link™ Portable Thermal Transfer Printers
Etiketter pr. række 1
Mængde 750/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 9.52 mm
Dimensioner (LxB) 0.25 in. H x 1.9 in. W
Bredde (engelsk) 1.9 in.
Bredde (metrisk) 48.26 mm
Højde (engelsk) 0.25 in.
Højde (metrisk) 6 mm