Få mere at vide
Brady™ TLS 2200™/TLS PC Link™ Portable Thermal Transfer Printer Labels for Vial Tops
Artikelnummer. 10151342
Farve:
Gul
Hvid
Form:
Rektangel med afrundede hjørner
Rund
Diameter (engelsk):
0,3 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10151342
Brand: Brady™ 011210
Labels for vial tops
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
Ordreinfo
Labels available in other materials and sizes; contact your Customer Service Representative for ordering information.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL
Oversigt Surface Mount
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Gul
Slutte Matte
Format Label
Materiale Nylon Cloth
Produkttype TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
Til brug med (applikation) Laboratory identification, vial, vial top
Til brug med (udstyr) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Mængde 500/Pk.
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -320-194°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +90°C
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 mm