Få mere at vide
Brady™ TLS 2200™ and TLS-PC Link™ Portable Thermal Transfer Printer Labels for 0.5 to 8mL Vials/Tubes
Artikelnummer. 10049691
Farve:
Gul, Gennemsigtig, Translucent
Hvid, Gennemsigtig, Translucent
Mængde:
100/rulle
250/pakke
500/pakke
Højde (metrisk):
12,7 mm
15,24 mm
66,675 mm
Bredde (metrisk):
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10049691
Brand: Brady™ 062263
Labels for 0.5 to 8mL vials or tubes
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
  • Special self-laminating or wraparound polyester labels protect print from scratches; extreme temperatures; and chemicals and solvents including xylene, IPA, ethanol, and DMSO
Ordreinfo
Labels available in other materials and sizes; contact your Customer Service Representative for ordering information.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815)
Oversigt TLS 2200/TLS PC Link Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Hvid, Gennemsigtig, Translucent
Slutte Matte
Format Label
Materiale Polyester
Produkttype TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
Til brug med (applikation) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube
Til brug med (udstyr) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketter pr. række 1
Mængde 250/pakke
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -94 to 212°F
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +120°C
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 44.45 mm
Bredde (engelsk) 1.6 in.
Bredde (metrisk) 15,24 mm
Højde (engelsk) 0.6 in.
Højde (metrisk) 15,24 mm