Få mere at vide
Brady™ TLS2200 and TLS-PC Link™Portable Thermal Transfer Nylon Printer Labels for 0.5 to 8mL Vials/Tubes
Artikelnummer. 10572782
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
0,9 tommer
Højde (engelsk):
0,5 tommer
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10572782
Brand: Brady™ 062257
Labels for 0.5 to 8mL vials or tubes
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Ideal for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
Order Info
Labels available in other materials and sizes; contact your Customer Service Representative for ordering information.
Specifications
Certificeringer/compliance Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL
Oversigt Surface Mount
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White
Slutte Matte
Format Label
Materiale Nylon Cloth
Produkttype TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
Til brug med (applikation) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, General and industrial identification, General identification, Laboratory identification, Panel identification, PCR tube
Til brug med (udstyr) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketter pr. række 1
Mængde 500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -320 to 194°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +90°C
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.87 mm
Bredde (engelsk) 0,9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 mm