Få mere at vide
Brady™ TLS 2200™ and TLS PC Link™ General Purpose Labels
Artikelnummer. 12912384
Mængde:
100/Roll
250/Pk.
500/Pk.
Slutte:
Gloss
Matte
Højde (metrisk):
12 mm
1.9 cm
2.5 cm
38.1 mm
Materiale:
Nylon Cloth
Polyester
Vinyl
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12912384
Brand: Brady™ 062267
TLS-PC Link™ General Purpose Labels are ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
  • Nylon Cloth material
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL, RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White
Slutte Matte
Format Label
Materiale Vinyl
Produkttype General Purpose Label
Til brug med (applikation) Bottles, Conical tube, deep well plate, General and industrial identification, General identification, Laboratory identification, Panel identification, Petri dish
Til brug med (udstyr) TLS 2200™ or TLS-PC Link™
Mængde 250/Pk.
Bredde (engelsk) 1.9 in.
Højde (engelsk) 1 in.
Højde (metrisk) 2.5 cm