Få mere at vide
Brady™ TLS2200™ and TLS PC Link™ Centrifuge or Eppendorf Tube™ Labels
Artikelnummer. 10723463
Farve:
Hvid, Gennemsigtig, Translucent
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10723463
Brand: Brady™ 062256
Centrifuge or Eppendorf Tube Labels are made of Self-Laminating Polyester (B-461), a clear film with a matte white printable zone that is ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of −320 to 230°F (−196 to 110°C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815)
Oversigt TLS 2200/TLS PC Link Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Hvid, Gennemsigtig, Translucent
Slutte Matte
Format Label
Materiale Polyester
Produkttype TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) For laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws and slides
Til brug med (udstyr) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketter pr. række 1
Mængde 500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -196 °C to 110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0019 in.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 48.89 mm
Dimensioner (LxB) 0.375 in. H x 1.8 in. W
Bredde (engelsk) 1.8 in.
Bredde (metrisk) 45.72 mm
Højde (engelsk) 0.37 in.
Højde (metrisk) 9.53 mm