Få mere at vide
Brady™ TLS 2200 ™ and TLS-PC Link ™ Slide or Chart Labels
Artikelnummer. 10048381
Højde (engelsk):
0.75 in.
0.9 in.
Højde (metrisk):
19.05 mm
22.86 mm
Temperaturområde (engelsk):
158°F
266°F
Temperaturområde (metrisk):
130°C
70°C
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10048381
Brand: Brady™ 062269
TLS 2200™ and TLS-PC Link™ Slide or Chart Labels are ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers.
  • White matte paper label stock (B-424) features permanent rubber adhesive.
  • Low cost solution is ideal for all general purpose labeling projects.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive, good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815)
Oversigt TLS 2200/TLS PC Link Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White, Translucent
Slutte Matte
Format Label
Materiale Polyester
Produkttype PC Link™ Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Cryo vial, Laboratory identification
Til brug med (udstyr) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) 130°C
Mængde 100/Roll
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) 266°F
Temperaturområde (metrisk) 130°C
Tykkelse (engelsk) 0.0019 in.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 98.42 mm
Dimensioner (LxB) 0.75 in. H x 3.75 in. W
Bredde (engelsk) 3.75 in.
Bredde (metrisk) 95.25 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 19.05 mm
Højde (engelsk) 0.75 in.
Højde (metrisk) 19.05 mm