Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselshætteglas Top Circle Etiketter
Artikelnummer. 11800725 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
Diameter (metrisk):
0,952 cm
1,27 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11800725 0,375 tommer 0,952 cm 1 rulning
10179572 0,5 tommer 1,27 cm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11800725 Leverandør Brady™ Leverandørnr. THT1434993
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Thermal Transfer Vial Top Circle Labels er nylonstof (B-499) wrap-around labels, der er meget bøjelige til at tilpasse sig stramt buede overflader såsom ledning og kabel.
  • Matt hvidt polyamidbelagt nylonstof har et permanent akrylklæber og kan printes som termisk transfer.
  • Anbefales til indendørs brug
  • RoHS i overensstemmelse med 2005/618/EF MCV-ændring af RoHS-direktiv 2002/95/EF; UL godkendte; CSA accepteret
  • Driftstemperatur på -40 til 193° °F (-40 til 90 °C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815), UL
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Vise Forsendelse
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorie-identifikation, hætteglas øverst
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
Vandret gentagelse (metrisk) 12.07 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) 90 °C
Model- THT-143-499-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000/Pk.
Form Rund
Størrelse 9,53 mm (Dia)
Størrelse (engelsk) Panel 0,375 i Dia
Størrelse (metrisk) panel 9,53 mm diameter
Temperaturområde (engelsk) 194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (L x B) 9,53 mm (dia)
Længde (engelsk) 0,37 tommer
Længde (metrisk) 9.53 mm
Bredde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (metrisk) 9.53 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 50.80 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 0,952 cm
Alternativt varenummer THT-143-499-3