Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselshætteglas Top Circle Etiketter
Artikelnummer. 10179572
Skift visning
Diameter (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
Diameter (metrisk):
0,952 cm
1,27 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Diameter (metrisk) unitSize
10179572 0,5 tommer 1,27 cm 1 rulning
11800725 0,375 tommer 0,952 cm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10179572 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062376
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermal Transfer Vial Top Circle Labels er nylonstof (B-499) wrap-around labels, der er meget bøjelige til at tilpasse sig stramt buede overflader såsom ledning og kabel.
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale har en permanent akrylklæber og kan printes med termisk overførsel
  • Anbefales til indendørs brug
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
  • Driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815), UL
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorie-identifikation, hætteglas øverst
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP87
Vandret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) 90 °C
Model- THT-144-499-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000/Pk.
Form Rund
Størrelse 12.70 mm (Dia)
Størrelse (engelsk) Panel 0.5 in Dia
Størrelse (metrisk) panel 12.70 mm Dia
Temperaturområde (engelsk) 194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.88 mm
Dimensioner (L x B) 12,70 mm (dia)
Dimensioner (L x B x H) 0,5 tommer Dia
Længde (engelsk) 0.5 in.
Længde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 48.26 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 1,27 cm
Alternativt varenummer THT-144-499-3