Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende kryogene polyesteretiketter
Beskrivelse
- Specialiseret: Klart overlaminat beskytter tekst og stregkoder på hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas fra flydende nitrogen til autoklaver.
- Holdbar: Etiketter modstår opløsningsmidler, pletter og ekstreme temperaturer fra -320 til 266 °F (-196 til 130 °C).
- Klæbemiddel: Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte overflader som glas, rustfrit stål og kobber.
- Certificeringer: RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | UL |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid, Gennemskinnelig |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |