Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. p-192300
Bredde (engelsk):
2,2 tommer
2,62 tommer.
Bredde (metrisk):
55,88 mm
66,68 mm
Højde (engelsk):
0,5 tommer
0,6 tommer
1 tomme
Højde (metrisk):
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11801012
Brand: Brady™ 062359
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende kryogene polyesteretiketter til 1 til 8 ml hætteglas.
  • Specialiseret: Klart overlaminat beskytter tekst og stregkoder på hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas fra flydende nitrogen til autoklaver.
  • Holdbar: Etiketter modstår opløsningsmidler, pletter og ekstreme temperaturer fra -320 til 266 °F (-196 til 130 °C).
  • Klæbemiddel: Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte overflader som glas, rustfrit stål og kobber.
  • Certificeringer: RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Gennemskinnelig, Hvid
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Centrifugerør, Eppendorf rør, laboratorieidentifikation, PCR-rør, rør, hætteglas
Til brug med (udstyr) BBP ™81 Labelprinter; BRADY IP™ Serie Label Printer; BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter
Inkluderer Rulle med 3000 etiketter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) 196 °C
Model- THT-127-461-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000 Pk.
Form Rektangel
Størrelse 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Størrelse (engelsk) 0,5 x 2,2 tommer. (L x B)
Størrelse (engelsk) Panel 0.5 in H x 2.2 in W
Størrelse (metrisk) panel 12.70 mm H x 55.88 mm W
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.88 mm
Dimensioner (LxB) 2,2'' H x 0,75 in. W
Længde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (engelsk) 2,2 tommer
Bredde (metrisk) 55,88 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 0,75 tommer
Bredde (metrisk) Printbart område 19.05 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0.5 in.
Højde (metrisk) 12,70 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.70 mm
Alternativt varenummer THT-127-461-3