Få mere at vide
Brady™ Termisk overføringshætteglas, centrifuge eller Eppendorf Tube™ Etiketter
Artikelnummer. 11864145
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
0,9 tommer.
1 tomme
Højde (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11864145
Brand: Brady™ 030542
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termisk overføringshætteglas, centrifuge eller Eppendorf Tube™ Etiketter er lavet af printbar nylonklud og selvlaminerende polyester til termotransferprintere.
  • Printbare etiketter til termotransferprintere.
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC.
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale (B-499) har en permanent akrylklæber med en driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C) og anbefales til indendørs brug.
  • Selvlaminerende polyester (B-461) har en permanent akrylklæber, god modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472/parts 815), UL/Pass 2002/95/EC
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorieidentifikation, panelidentifikation, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP86
Vandret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Inkluderer Rulle med 10.000 etiketter
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-68-499-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10,000 Pk.
Form Rektangel
Størrelse 0,75 x 0,5 tommer. (L x B)
Størrelse (engelsk) Panel 0.75 in H x 0.5 in W
Størrelse (metrisk) panel 19.05 mm H x 12.70 mm W
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 21.59 mm
Dimensioner (LxB) 19.05 x 12.70 mm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19 mm
Alternativt varenummer THT-68-499-10