Få mere at vide
Brady™ Termisk overføringshætteglas, centrifuge eller Eppendorf Tube™ Etiketter
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Printbare etiketter til termiske transferprintere.
- RoHS i overensstemmelse med 2005/618/EF-ændringen af MCV til RoHS-direktiv 2002/95/EF.
- Matt hvidt polyamidbelagt nylonstof (B-499) har et permanent akrylklæber med en servicetemperatur på -40 til 193° °F (-40 til 90° °C) og anbefales til indendørs brug.
- Selvlaminerende polyester (B-461) har et permanent akrylklæbemiddel, god modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høje og lave temperaturer.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Halogenfri (DIN VDE 0472/parts 815), UL/Pass 2002/95/EC |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |