Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter
Beskrivelse
- Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale har en permanent akrylklæber og kan printes med termisk overførsel
- Anbefales til indendørs brug
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
- Servicetemperatur på− 40 til 193 °F (− 40 til 90 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | UL-anerkendt, CSA-accepteret, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?