Få mere at vide
Brady™ Termiske overførselsglasetiketter
Artikelnummer. 10687313
Bredde (engelsk):
0,75 tommer
0,9 tommer.
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10687313
Brand: Brady™ 062373
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermal Transfer Slide Labels er lavet af højtydende polyester (B-488), der modstår adskillige opløsningsmidler og variable temperaturer, når de påføres forskellige overflader, herunder rustfrit stål og polypropylen.
  • Mat hvidt polyestermateriale har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • Ideel til generel mærkning og stregkodemærkning på flade, glatte overflader
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
  • Driftstemperatur på -40 til 320° F (-40 til 160° C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance AGA, CSA, UL
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodning, komponent-id, udstyrs-id, generel id, laboratorie-id, mærkeplader, glidemærkat, gennemgående hul-top
Til brug med (udstyr) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus T300, termotransferprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 25.40 mm
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) 120 °C
Model- THT-141-488-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000/Pk.
Form Firkant
Størrelse 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Størrelse (engelsk) Panel 0.9 in H x 0.9 in W
Størrelse (metrisk) panel 22.86 mm H x 22.86 mm W
Temperaturområde (engelsk) 248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +160 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0036 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 25.40 mm
Dimensioner (LxB) 0,9 tommer. H x 0,9 tommer. B
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Højde (engelsk) 0,9 tommer.
Højde (metrisk) 22.86 mm
Alternativt varenummer THT-141-488-3