Få mere at vide
Brady™ Termisk overførsel Udskrivbare vinylstofetiketter
Artikelnummer. 30041468 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 tomme)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 tommer)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 tommer)
2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 tommer)
2,54 x 5,08 cm (1 x 2 tommer)
Til brug med (udstyr):
BBP11, BBP12, THT 25 mm kerneprintere
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
Mængde:
10.000/pakke
1500/pakke
3000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Mængde Pakningsstørrelse
30041468 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 tomme) BBP11, BBP12, THT 25 mm kerneprintere 3000/pakke -
15344770 2,54 x 5,08 cm (1 x 2 tommer) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere 3000/pakke 1 rulning
11562985 2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 tommer) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere 10.000/pakke 1 rulning
30041437 0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 tommer) BBP11, BBP12, THT 25 mm kerneprintere 3000/pakke -
13069302 0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 tommer) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere 3000/pakke 1 rulning
30041404 1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 tommer) BBP11, BBP12, THT 25 mm kerneprintere 1500/pakke -
15287206 1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 tommer) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere 3000/pakke 1 rulning
13079302 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 tomme) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere 3000/pakke 1 rulning
15379360 2,54 x 5,08 cm (1 x 2 tommer) BBP11, BBP12, THT 25 mm kerneprintere 1500/pakke 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30041468 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 142208
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Flytbare vinylstofetiketter til stregkodning og generel identifikation samt genidentificering af vævskassetter
  • Fås i flere størrelser
  • Halvblank finish
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL, RoHS 2002/95/EC
Klæbende type Omplacerbar
Farve Hvid
Slutte Halvblank
Format Mærke
Materiale Vinyl klud
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Til laboratorieidentifikation, vævskassette
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, THT 25 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Levetid 2 år
Mængde 3000/pakke
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +175 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Trækstyrke 55 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0073 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 7.32 mm
Dimensioner (L x B) 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 tomme)
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 0,18 tommer.
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 30.48 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.54 cm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer THT-253-498-3-SC