Få mere at vide
Brady™ Udskrivbar termisk transfer Nylon Stofetiketter
Artikelnummer. 30041427 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Størrelse:
0,25 x 2 tommer. (L x B)
0,375 x 1 tommer. (L x B)
0,375 x 1 x 0,375 tommer. (L x B x dia.)
0,5 tommer (dia.)
0,5 x 0,9 tommer. (L x B)
0,75 x 1,5 tommer. (L x B)
2 x 1 tommer. (L x B)
Mængde:
1500 pakker
3000 pakker
Pakningsstørrelse:
1 rulning
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Mængde Pakningsstørrelse
30041427 0,5 tommer (dia.) 1500 pakker -
10180213 0,375 x 1 x 0,375 tommer. (L x B x dia.) 3000 pakker 1 rulning
12869835 0,5 x 0,9 tommer. (L x B) 1500 pakker 1 rulning
15132243 2 x 1 tommer. (L x B) 1500 pakker 1 rulning
12624585 0,75 x 1,5 tommer. (L x B) 1500 pakker 1 rulning
15482143 0,375 x 1 tommer. (L x B) 1500 pakker 1 rulning
13089292 0,25 x 2 tommer. (L x B) 1500 pakker 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30041427 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 116384
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Udskrivbar termisk transfer Nylon Stofetiketter med høj vedhæftning til brug i autoklave, fryser eller flydende nitrogen.
  • Hvide, matbehandlede etiketter velegnet til brug i laboratorieidentifikationer og etikettering af hætteglas.
  • Lav profil.
  • Anbefales til brug med Brady termotransfer printer bånd serie 4900.
  • Kompatibel med farve Brady serie 6200, 6000, 4300 og 4500.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL, CSA C22.2 No.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 part 815
Oversigt Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til wiremarking og generelle mærkningsapplikationer
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, THT 25 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Inkluderer Rulle med 1500 etiketter
Etiketter pr. række 3
Levetid 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Mængde 1500 pakker
Form Rund
Størrelse 0,5 tommer (dia.)
Størrelse (engelsk) 0,5 tommer dia.
Størrelse (metrisk) 1,3 cm dia.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.88 mm
Dimensioner (L x B) 12,70 mm (diameter)
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 48.26 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.70 mm
Alternativt varenummer THT-144-499-1.5-SC