Få mere at vide
Brady™ Udskrivbar termisk transfer Nylon Stofetiketter
Artikelnummer. 15132243
Størrelse:
0,25 x 2 tommer. (L x B)
0,375 x 1 tommer. (L x B)
0,375 x 1 x 0,375 tommer. (L x B x dia.)
0,5 tommer (dia.)
0,5 x 0,9 tommer. (L x B)
0,75 x 1,5 tommer. (L x B)
2 x 1 tommer. (L x B)
Mængde:
1500 Pk.
3000 Pk.
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 15132243
Brand: Brady™ 116370
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskrivbar termisk transfer Nylon Stofetiketter med høj vedhæftning til brug i autoklave, fryser eller flydende nitrogen.
  • Hvide, matbehandlede etiketter velegnet til brug i laboratorieidentifikationer og etikettering af hætteglas.
  • Lav profil.
  • Anbefales til brug med Brady termotransfer printer bånd serie 4900.
  • Kompatibel med farve Brady serie 6200, 6000, 4300 og 4500.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL, CSA C22.2 No.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 part 815
Oversigt Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til wiremarking og generelle mærkningsapplikationer
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, THT printer, 25 mm kerne
Inkluderer Rulle med 1500 etiketter
Etiketter pr. række 1
Levetid 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Mængde 1500 Pk.
Form Rektangel med afrundede hjørner
Størrelse 2 x 1 tommer. (L x B)
Størrelse (engelsk) 1 x 2 tommer.
Størrelse (metrisk) 2.5 x 5.1 cm
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (LxB) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Længde (engelsk) 1 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Bredde (engelsk) Tape 2''
Bredde (metrisk) Printbart område 53.34 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25.40 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer THT-137-499-1.5-SC