Få mere at vide
Brady™ Udskrivbar termisk transfer Nylon Stofetiketter
Artikelnummer. 10180213
Størrelse:
0,25 x 2 tommer. (L x B)
0,375 x 1 tommer. (L x B)
0,375 x 1 x 0,375 tommer. (L x B x dia.)
0,5 tommer (dia.)
0,5 x 0,9 tommer. (L x B)
0,75 x 1,5 tommer. (L x B)
2 x 1 tommer. (L x B)
Mængde:
1500 pakker
3000 pakker
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10180213
Brand: Brady™ 019260
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskrivbar termisk transfer Nylon Stofetiketter med høj vedhæftning til brug i autoklave, fryser eller flydende nitrogen.
  • Hvide, matbehandlede etiketter velegnet til brug i laboratorieidentifikationer og etikettering af hætteglas.
  • Lav profil.
  • Anbefales til brug med Brady termotransfer printer bånd serie 4900.
  • Kompatibel med farve Brady serie 6200, 6000, 4300 og 4500.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL, CSA C22.2 No.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 part 815
Oversigt Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til laboratorieidentifikation, hætteglasset øverst
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP87
Inkluderer Rulle med 3000 etiketter
Etiketter pr. række 1
Levetid 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Mængde 3000 pakker
Form Rektangel med afrundede hjørner
Størrelse 0,375 x 1 x 0,375 tommer. (L x B x dia.)
Størrelse (engelsk) 1 x 0,375 tommer.
Størrelse (metrisk) 2.5 x 0.95 cm
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.70 mm
Dimensioner (LxB) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Længde (engelsk) 0.37 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (engelsk) Tape 1 tomme
Bredde (metrisk) Printbart område 42.55 mm
Højde (engelsk) 0,37 tommer.
Højde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer THT-163-499-3