Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter
Artikelnummer. p-3988135
Bredde (engelsk):
1.625 tommer.
Højde (engelsk):
0,6 tommer
Mængde:
3000/pakke
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12069857
Brand: Brady™ 062365
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nylon cloth labels for thermal transfer printers
  • Feature StainerBondz™ super chemical resistant polyester
  • B-481 material, coupled with R6410 series ribbon, will remain resistant when exposed to xylene and other chemicals that are commonly used in the slide staining process
  • No print removal, no label buckling, and no discoloration that would cause bar codes to become unreadable
  • Permanent acrylic adhesive
  • Label stays adhered to the slide
Tekniske data
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Produkttype Slide label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) General Identification, Slide label ID
Til brug med (udstyr) BBP™ 81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers
Etiketter pr. række 1
Mængde 3000/pakke
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 19.05 mm
Dimensioner (LxB) 0.6 x 1.625 in.
Længde (engelsk) 0.6 in.
Bredde (engelsk) 1.625 tommer.
Bredde (metrisk) 15.24 mm
Højde (engelsk) 0,6 tommer
Højde (metrisk) 15.24 mm
Højde (metrisk) printbart område 25.40 mm