Få mere at vide
Brady™ Termisk overførsel udskrivbare etiketbånd
Artikelnummer. 17831495 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
17831495 Sort
1 options
Artikelnummer. 17831495 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 112647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00 DKK
    738.58 DKK / 1 ruller
    Spare 53.42 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Thermal Transfer Printable Label Ribbon bruges sammen med Brady Thermal Transfer Printable Etiketter.
  • Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
  • R4300-seriens bånd giver stærk miljøbestandighed mod udtværing og kemikalier, når de er trykt på den relevante Brady™ etiketmateriale
  • Anbefales til udskrivning på papir og film, der har en mat eller ru overflade, såsom B-427 selvlaminerende vinyl og B-499 Nylon Klud fra Brady™
  • Forene Brady mærke materialer med deres anbefalede båndserier for overlegen legende-ydelse
Tekniske data
Produkttype Termisk overførselsprinterbånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) BBP12 Labelprinter, BBP11 Labelprinter
Bredde (engelsk) 1,65 tommer
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 cm
Dimensioner (L x B) 80,6 yd. x 4 tommer. (73,7 mx 10,16 cm)
Sterilitet Ikke steril
Format Mærke
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer R4313