Få mere at vide
Brady™ Termisk overførsel etiketter til generelle formål
Bredde (engelsk):
1,5 tommer
2''
Højde (engelsk):
0,75 tommer
1 tomme
Højde (metrisk):
25,4 mm
38,10 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beschreibung
- Mathvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale har en permanent akrylklæber og kan printes med termisk overførsel.
- Anbefales til indendørs brug.
- RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC; UL godkendt; CSA accepteret.
- Driftstemperatur på -40 °F til +193 °F (-40 C °til +90 °C).
- Etiketter er designet til at passe til 1,8 ml til 10 ml reagensglas.
- Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale.
- Brug varenummer IP-R4306 til BradyPrinter i5100 eller BRADY IP™ Serie Label Printer; brug R4306 til en anden printer.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, DIN VDE 0472 Part 815, RoHS, Pass 2002/95/EC |
| Oversigt | Overflademontering |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur