Få mere at vide
Brady™ Termisk overførsel etiketter til generelle formål
Artikelnummer. 11870615
Bredde (engelsk):
1,5 tommer
2''
Højde (engelsk):
0,75 tommer
1 tomme
Højde (metrisk):
25,4 mm
38,10 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11870615
Brand: Brady™ 062368
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termiske overførselsetiketter til generelle formål er nylonstof (B-499) wrap-around etiketter, der er meget bøjelige, så de passer til stramt buede overflader såsom ledninger og kabler.
  • Mathvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale har en permanent akrylklæber og kan printes med termisk overførsel.
  • Anbefales til indendørs brug.
  • RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC; UL godkendt; CSA accepteret.
  • Driftstemperatur på -40 °F til +193 °F (-40 C °til +90 °C).
  • Etiketter er designet til at passe til 1,8 ml til 10 ml reagensglas.
  • Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale.
  • Brug varenummer IP-R4306 til BradyPrinter i5100 eller BRADY IP™ Serie Label Printer; brug R4306 til en anden printer.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, DIN VDE 0472 Part 815, RoHS, Pass 2002/95/EC
Oversigt Overflademontering
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Flasker, konisk rør, dybbrøndsplade, laboratorieidentifikation, petriskål
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP81
Inkluderer Rulle med 3000 etiketter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-136-499-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000 Pk.
Form Rektangel
Størrelse 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Størrelse (engelsk) Panel 0.75 in H x 1.5 in W
Størrelse (metrisk) panel 19.05 mm H x 38.10 mm W
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 22.23 mm
Dimensioner (LxB) 0.75 x 1.5 in.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 38,10 mm
Alternativt varenummer THT-136-499-3