Få mere at vide
Brady™ Termisk overførsel etiketter til generelle formål
Artikelnummer. 10292943
Bredde (engelsk):
1,5 tommer
2''
Højde (engelsk):
0,75 tommer
1 tomme
Højde (metrisk):
25,4 mm
38,10 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10292943
Brand: Brady™ 062370
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termiske overførselsetiketter til generelle formål er nylonstof (B-499) wrap-around etiketter, der er meget bøjelige, så de passer til stramt buede overflader såsom ledninger og kabler.
  • Mathvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale har en permanent akrylklæber og kan printes med termisk overførsel.
  • Anbefales til indendørs brug.
  • RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC; UL godkendt; CSA accepteret.
  • Driftstemperatur på -40 °F til +193 °F (-40 C °til +90 °C).
  • Etiketter er designet til at passe til 1,8 ml til 10 ml reagensglas.
  • Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale.
  • Brug varenummer IP-R4306 til BradyPrinter i5100 eller BRADY IP™ Serie Label Printer; brug R4306 til en anden printer.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, DIN VDE 0472 Part 815, RoHS, Pass 2002/95/EC
Oversigt Overflademontering
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Flasker, konisk rør, dybbrøndsplade, laboratorieidentifikation, petriskål
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 3 tommer. Kerneprintere
Inkluderer Rulle med 3000 etiketter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-137-499-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000 Pk.
Form Rektangel
Størrelse 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Størrelse (engelsk) Panel 1 in H x 2 in W
Størrelse (metrisk) panel 25.40 mm H x 50.80 mm W
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (LxB) 1 x 2 tommer.
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25,4 mm
Alternativt varenummer THT-137-499-3