Få mere at vide
Brady™ Termisk overførsel koniske hætteglasetiketter
Artikelnummer. 11841012
Skift visning
Bredde (engelsk):
1 tomme
3,5 tommer
Højde (engelsk):
1,5 tommer
5,25 tommer.
Mængde:
2000/pakke
3000/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Højde (engelsk) Mængde unitSize
11841012 1 tomme 5,25 tommer. 2000/pakke 1 rulning
11831012 3,5 tommer 1,5 tommer 3000/pakke 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11841012 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062371
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermal Transfer Conical Vial Labels er lavet af selvlaminerende polyester (B-461), en klar film med en mat hvid printbar zone, der er ideel til kabler, laboratorie-ID eller generel mærkning, hvor grafik skal beskyttes.
  • Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
  • Driftstemperatur på -320 til 230° F (-196 til 110° C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid, Gennemskinnelig
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Flasker, konisk rør, dybbrøndsplade, laboratorieidentifikation, petriskål
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-139-461-2
nr. pr. pakke 2000 Label(s) / Roll
Mængde 2000/pakke
Form Rektangel
Størrelse 133.35 mm (W) x 25.40 mm (H)
Størrelse (engelsk) Panel 1 in H x 5.25 in W
Størrelse (metrisk) panel 25.40 mm H x 133.35 mm W
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 136.52 mm
Dimensioner (LxB) 5,25 tommer. H x 1 tomme. B
Længde (engelsk) 5.25 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 38.10 mm
Højde (engelsk) 5,25 tommer.
Højde (engelsk) Printbart område 1 in.
Højde (metrisk) 133.35 mm
Højde (metrisk) printbart område 38.10 mm
Alternativt varenummer THT-139-461-2