Få mere at vide
Brady™ Termisk overførsel koniske hætteglasetiketter
Beskrivelse
- Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
- God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
- Driftstemperatur på -320 til 230° F (-196 til 110° C)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | RoHS, Pass 2002/95/EC |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid, Gennemskinnelig |
| Vise | Consignment |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Vis mere |