Få mere at vide
Brady™ Termiske overførselsflaskeetiketter
Bredde (engelsk):
1 tomme
2''
Højde (engelsk):
0,25 tommer
0,5 tommer
1 tomme
3,75 tommer
Materiale:
Polyester
Selvlaminerende vinyl
Vinyl
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Højtydende hvid mat vinyl med permanent klæbemiddel (B-351) er ideel til applikationer, der kræver modstand mod produktmanipulation. Vær forsigtig, når du fjerner den fra foringen, da materialet er skrøbeligt.
- Papiretiketter (B-402) har en permanent akrylklæber, ideel til etiketteringsapplikationer, der kræver et billigt etiketmateriale.
- Leveret i et selvlamineret format (B-427) med en hvid printbar zone og gennemskinnelig overlamineringsområde for at beskytte tekst, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL/B-427, RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid, Gennemskinnelig |
| Vise | Consignment |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |