Få mere at vide
Brady™ Termiske overførselsflaskeetiketter
Beskrivelse
- Højtydende hvid mat vinyl med permanent klæbemiddel (B-351) er ideel til applikationer, der kræver modstand mod produktmanipulation. Vær forsigtig, når du fjerner den fra foringen, da materialet er skrøbeligt.
- Papiretiketter (B-402) har en permanent akrylklæber, ideel til etiketteringsapplikationer, der kræver et billigt etiketmateriale.
- Leveret i et selvlamineret format (B-427) med en hvid printbar zone og gennemskinnelig overlamineringsområde for at beskytte tekst, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AGA, CSA, Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815), UL |
| Oversigt | Overflademontering |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Vise | Consignment |
| Slutte | Glans |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |