Få mere at vide
Brady™ Termiske overførselsflaskeetiketter
Artikelnummer. 11824744
Bredde (engelsk):
1 tomme
2''
Højde (engelsk):
0,25 tommer
0,5 tommer
1 tomme
3.75 in.
Materiale:
Polyester
Selvlaminerende vinyl
Vinyl
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11824744
Brand: Brady™ 030174
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termiske overførselsflaskeetiketter fås i selvlaminerende vinyl eller manipulationssikkert materiale, der er ideelt til identifikation af ledninger og kabler.
  • Højtydende hvid mat vinyl med permanent klæbemiddel (B-351) er ideel til applikationer, der kræver modstand mod produktmanipulation. Vær forsigtig, når du fjerner den fra foringen, da materialet er skrøbeligt.
  • Papiretiketter (B-402) har en permanent akrylklæber, ideel til etiketteringsapplikationer, der kræver et billigt etiketmateriale.
  • Leveret i et selvlamineret format (B-427) med en hvid printbar zone og gennemskinnelig overlamineringsområde for at beskytte tekst, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS, 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC
Oversigt Overflademontering
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Vinyl
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Flasker, sabotageindikator
Til brug med (udstyr) BBP™ 81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers
Vandret gentagelse (metrisk) 27.31 mm
Etiketter pr. række 3
Mængde 10,000/Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0028 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.066 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (LxB) 0,5 tommer H x 1 tomme. B
Længde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 mm
Alternativt varenummer THT-5-7351-10