Få mere at vide
Brady™ Termiske overførselsflaskeetiketter
Artikelnummer. 11819644
Skift visning
Bredde (engelsk):
1 tomme
2''
Højde (engelsk):
0,25 tommer
0,5 tommer
1 tomme
3,75 tommer
Materiale:
Polyester
Selvlaminerende vinyl
Vinyl
Pakningsstørrelse:
1 rulning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Højde (engelsk) Materiale unitSize
11819644 1 tomme 3,75 tommer Selvlaminerende vinyl 1 rulning
11824684 2'' 1 tomme Vinyl 1 rulning
11859514 1 tomme 0,25 tommer Polyester 1 rulning
11824744 1 tomme 0,5 tommer Vinyl 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11819644 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 030113
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termiske overførselsflaskeetiketter fås i selvlaminerende vinyl eller manipulationssikkert materiale, der er ideelt til identifikation af ledninger og kabler.
  • Højtydende hvid mat vinyl med permanent klæbemiddel (B-351) er ideel til applikationer, der kræver modstand mod produktmanipulation. Vær forsigtig, når du fjerner den fra foringen, da materialet er skrøbeligt.
  • Papiretiketter (B-402) har en permanent akrylklæber, ideel til etiketteringsapplikationer, der kræver et billigt etiketmateriale.
  • Leveret i et selvlamineret format (B-427) med en hvid printbar zone og gennemskinnelig overlamineringsområde for at beskytte tekst, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL/B-427, RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid, Gennemskinnelig
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Kommunikationskabler, Laboratorie-identifikation, Panel-identifikation, Stemme-/data-identifikation, Lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 3 tommer. Kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 27.31 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-10-427-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 25.40 mm (W) x 95.25 mm (H)
Størrelse (engelsk) Panel 3.75 in H x 1 in W
Størrelse (metrisk) panel 95.25 mm H x 25.40 mm W
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 101.6 mm
Dimensioner (LxB) 3,75 tommer. H x 1 tomme. B
Længde (engelsk) 3.75 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 3,75 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 1 in.
Højde (metrisk) 95.25 mm
Højde (metrisk) printbart område 25.40 mm
Alternativt varenummer THT-10-427-3