Beskrivelse
- Enkeltpolede kredsløbsafbrydere spærrer de fleste producenters 227V enkeltpolede kredsløbsafbrydere (låser ikke Federal Pacific-afbrydere)
- Installeres hurtigt, —og klik blot på afbryderkontakten
Låsning i almindelig størrelse: Accepterer låsebøjler op til 0,28 tommer. (0,8 cm) i diameter
Oversize Lockout: Passer til afbrydere op til 0,88 dia.x 2,5 in.W (2.2x 6,4 cm) og accepterer låsebøjler op til 0,28 tommer. (0,8 cm) i diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overdimensioneret Breaker Lockout |
| Alternativt varenummer | OVERDIREKT BREAKER LOCKOUT PK6 |
| Farve | Rød |
| Materiale | Nylon |
| Certificeringer/compliance | OSHA 1910.147 |
| Diameter (engelsk) Sjækle | 0,28 tommer. |
| Diameter (metrisk) sjækle | 0.71 cm |
| Dimensioner (D x B x H) | 3,8 x 3,75 x 2,5 tommer. |
| Til brug med (udstyr) | Afbryder til 2,25 tommer. B x 0,875 tommer tyk, 480/600V afbrydere |
| Højde (engelsk) | 0,875 tommer |
| Vis mere |