Få mere at vide
Brady™ Enkeltpolet afbryderlås
Artikelnummer. 11741346
Produkttype:
Overdimensioneret Breaker Lockout
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 6
Artikelnummer. 11741346
Brand: Brady™ 065321
Oversize model til bredere, tykkere breakers
  • Enkeltpolede kredsløbsafbrydere spærrer de fleste producenters 227V enkeltpolede kredsløbsafbrydere (låser ikke Federal Pacific-afbrydere)
  • Installeres hurtigt, —og klik blot på afbryderkontakten
Låsning i almindelig størrelse: Accepterer låsebøjler op til 0,28 tommer. (0,8 cm) i diameter
Oversize Lockout: Passer til afbrydere op til 0,88 dia.x 2,5 in.W (2.2x 6,4 cm) og accepterer låsebøjler op til 0,28 tommer. (0,8 cm) i diameter
Tekniske data
Produkttype Overdimensioneret Breaker Lockout
Alternativt varenummer OVERDIREKT BREAKER LOCKOUT PK6
Farve Rød
Materiale Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Diameter (engelsk) Sjækle 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 0.71 cm
Dimensioner (D x B x H) 3,8 x 3,75 x 2,5 tommer.
Til brug med (udstyr) Afbryder til 2,25 tommer. B x 0,875 tommer tyk, 480/600V afbrydere
Højde (engelsk) 0,875 tommer
Højde (metrisk) 2.2 cm
Lockout type Fastspænding
Antal hængelåse 1
Mængde 6 Pk.
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Bredde (metrisk) 95.25 mm