Få mere at vide
Brady™ Tegn: Stop
Artikelnummer. 11746365 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11746365 Polyester Hver
1 options
Artikelnummer. 11746365 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    723.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.62 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
STOP ToughStripe™ Gulvskilte har et meget synligt, blankt udseende til at kommunikere vigtige sikkerhedsmeddelelser og skridsikre sektioner for at forhindre glid, snubler og fald.
  • ToughStripe™ Gulvskilte kommunikerer vigtige sikkerheds- og advarselsmeddelelser til dine medarbejdere i områder med gangtrafik
  • Holdbar ToughStripe™ Anti-skrid polyester (B-534) inkluderer et stift, klart overlaminat og er selektivt dækket af anti-skrid slidbane
  • Meget synligt, blankt materiale modstår barske kemikalier og er let at påføre og fjerne
  • Gulvskilte advarer arbejdere om potentielle farer, dirigerer trafikken og håndhæver kravene til beskyttelsesudstyr.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternativt varenummer B534FS 17 tommer. DIA RØD,BLK/HVID STOP M/SYMBOL
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Gummibaseret
Oversigt ToughStripe - Fortrykte gulvskilte
Diameter (engelsk) 17 tommer
Diameter (metrisk) 431.80 mm
Til brug med (applikation) For at kommunikere vigtige sikkerheds- og advarselsmeddelelser til medarbejderne
Maks. Temperatur (engelsk) 130 °F
Min. Temperatur (engelsk) 0 °F
Tykkelse 0,01 tommer.
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 54 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130° F
Sprog Dansk
Vist tekst Stop
Produkttype Gulvmærkeskilt
Farve Sort på hvidt